06858
Celite® S
filter aid, dried, untreated
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
qualidade
dried
untreated
composição
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
perda
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?