Key Documents
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
forma
powder
Parâmetros
(0.30) (Permeability(Darcy))
tamanho de partícula
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
Aplicação
Suitable for most filtrations
Qualidade
Free of organic matter
Nota de preparo
Acid washed
Informações legais
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects