Z804908
Wavelength, Stray Light and Resolution Kit
certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2102)
aplicação(ões)
general analytical
Descrição geral
- UV Resolution
- UV Stray Light
- UV Multi-Wavelength
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory as per UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
- Supplied in flame-sealed ampoules to increase the shelf life and prevent contamination, with full certification
- Traceable instrument qualification adds confidence to all data generated
- Accompanied with a certificate of analysis (COA) having information on the expiry date for an effective audit
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)