Z755486
BenchRocker™ variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Sinônimo(s):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Produtos recomendados
descrição
tilt angle: 0 to 30°
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BR2000-230-EU plug
Parâmetros
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
L × P × A
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
plataforma C × L
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Aplicação
Características e benefícios
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755486-1EA | 4061834789741 |