Key Documents
Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
2 windows
fabricante/nome comercial
Hellma 105-210-QS
Parâmetros
200-2500 spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
abertura A
~0.08
centro A
15 mm
volume da câmara
2.5 μL
percurso óptico
5 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
With PTFE stopper, 2 polished windows
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)