Z802689
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
optical glass
descrição
2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma (100-OS)
Parâmetros
320-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
volume da câmara
350 μL
percurso óptico
1 mm
método de detecção
photometric
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)