Y0001965
Dosulepin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dosulepin, 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dothiepin, dosulepin
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1Cc2c(cccc2)\C(=C\CCN(C)C)\c3c1cccc3.Cl
InChI
1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
chave InChI
XUPZAARQDNSRJB-CULRIWENSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)