Y0001907
Isopropyl isostearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isopropyl 16-methylheptadecanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isopropyl isostearate
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H42O2/c1-19(2)17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-21(22)23-20(3)4/h19-20H,5-18H2,1-4H3
chave InChI
NEOZOXKVMDBOSG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
344.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
173.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)