Y0001690
Timolol impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Produtos recomendados
família API
timolol
pf
44-47 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
chave InChI
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)