PHR2594
Timolol Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001690
traceable to USP 1667348
família API
timolol
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 50 mg
pf
44-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
chave InChI
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)