Y0001420
Stanozolol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxymetholone, 17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one, Anasterone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
stanozolol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)