SMB01003
Cyclopenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(-)-Cyclopenin, (-)-Cyclopenine, 4-methyl-3′-phenylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2′-oxirane]-2,5-dione
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
294.3
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C3(OC3c4ccccc4)C(=O)Nc2c(cccc2)C1=O)C
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-19-15(20)12-9-5-6-10-13(12)18-16(21)17(19)14(22-17)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3,(H,18,21)
chave InChI
APLKWZASYUZSBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)