SMB01004
Chrysogine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(+)-Chrysogine, 2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
190.2
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c(c(nc1C(O)C)O)cccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-6(13)9-11-8-5-3-2-4-7(8)10(14)12-9/h2-6,13H,1H3,(H,11,12,14)
chave InChI
BMBSGGZMJQTQSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)