Documentos Principais
SMB00519
Sigma-Aldrich
Curvulinic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-3-oxobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
210.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)