5.31230
Troponin Activator, CK-2017357
Sinônimo(s):
Troponin Activator, CK-2017357, 6-Ethynyl-1-(3-pentanyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, 6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357, Tirasemtiv, CK-357, Tirasemtiv, CK-357, 6-Ethynyl-1-(3-pentanyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, 6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(cnc2[nH][c]1=O)C#C)C(CC)CC
InChI
1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
chave InChI
RSQGZEAXODVTOL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
troponin complex
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Miciak, J.J., et al. 2013. Muscle Nerve.48, 279.
Russell, A.J., et al. 2012. Nat. Med.18, 452.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3