SML0070
Salsalate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid, 2-Hydroxybenzoic acid 2-carboxyphenyl ester, disalicylic acid, salicyloxysalicylic acid, salicylsalicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
chave InChI
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2