SMB01064
Dimethylfraxetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
6,7,8,-trimethoxycoumarin, 6,7,8-trimethoxychromen-2-one, Fraxidin Methyl Ether
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
236.22
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2OC)OC)OC
InChI
1S/C12H12O5/c1-14-8-6-7-4-5-9(13)17-10(7)12(16-3)11(8)15-2/h4-6H,1-3H3
chave InChI
RAYQKHLZHPFYEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
- Binds to the CB2 receptor and induces immunomodulatory effects.
- Exhibits anti-inflammatory properties by inhibiting prostaglandin synthesis in the human erythroleukemia cell line K562.
- Inhibits the replication of both DNA and RNA.
- Blocks aminoacyl-tRNA binding to ribosomes, inhibiting protein synthesis.
- Binds to phenolic acid receptors on cultured cells.
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)