Y0001281
Gabapentin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gabapentin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
84-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
chave InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)