1287358
USP
Gabapentin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)methyl]cyclohexaneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gabapentin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1(CCCCC1)CN2CC3(CCCCC3)CC2=O
InChI
1S/C18H29NO3/c20-15-11-17(7-3-1-4-8-17)13-19(15)14-18(12-16(21)22)9-5-2-6-10-18/h1-14H2,(H,21,22)
chave InChI
WJUZRUVUDOFJAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Gabapentin
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)