Y0001183
Trolamine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diethanolamine, 2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
família API
trolamine
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
10.6 %
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
217 °C/150 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)