Y0001126
Spike lavender oil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lavender spike oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lavender oil
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)