Y0000565
β-Acetyldigoxin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Digoxin 4″′-acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
β-acetyldigoxin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=CC1=O)C2C3(C(C4C(C5(C(CC4)CC(CC5)OC6OC(C(C(C6)O)OC7OC(C(C(C7)O)OC8OC(C(C(C8)O)OC(=O)C)C)C)C)C)CC3O)(CC2)O)C
InChI
1S/C43H66O15/c1-20-38(55-23(4)44)30(45)17-36(53-20)57-40-22(3)54-37(18-32(40)47)58-39-21(2)52-35(16-31(39)46)56-26-9-11-41(5)25(14-26)7-8-28-29(41)15-33(48)42(6)27(10-12-43(28,42)50)24-13-34(49)51-19-24/h13,20-22,25-33,35-40,45-48,50H,7-12,14-19H2,1-6H3
chave InChI
NREAGDHHMSOWKZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)