Y0000487
Leflunomide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
leflunomide
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
83 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
chave InChI
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)