PHR1568
Leflunomide Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000487
traceable to USP 1357045
família API
leflunomide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
83 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
chave InChI
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)