Y0000147
Phenylbutazone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenylbutazone, 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenylbutazone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N2(N(C(=O)C(C2=O)(O)CCCC)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
chave InChI
VTEBWXHYBNAYKI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)