SML0540
Oxyphenbutazone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, G 27202, NSC 526053, Ro 04-4410, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
chave InChI
HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3