Y0000136
Enilconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Imazalil, 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enilconazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
chave InChI
PZBPKYOVPCNPJY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms