Y0000002
Acetylcholine chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
ACh
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetylcholine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
146-150 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)