Documentos Principais
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número FEMA:
4609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.943
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty; fruity; vanilla
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.78 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)