Documentos Principais
SMB01384
Sigma-Aldrich
DMIP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,6-DMIP, 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N4
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(nc1N)ncc(c2)C)C
InChI
1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
NEOGGGHDLGYATP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
DMIP (2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine) dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)