SMB00975
Bisdesethylchloroquine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Bisdesethyl chloroquine hydrochloride, Didesethylchloroquine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN)C
InChI
1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
GYEDIFVVTRKXHP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)