RDD032
1-Octanesulfonic acid sodium salt
free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
Sinônimo(s):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Redi-Dri™
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
qualidade
free-flowing
p.e.
>300 °C (lit.)
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- separate carboxylic acids using ion-exclusion chromatography (SEC) in the mobile phase for High-Performance Liquid Chromotography (HPLC) to separate organic molecules
- in preparation of water-soluble pillar[5]arenes
- develop graphene oxide-based composite (GOBC) for decontaminate of wastewater
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Redi-Dri makes using hygroscopic chemicals safer and easier to use, dispense, and weigh out powders that commonly clump
- Eliminates clumping by maintaining product moisture and quality attributes.
- No caking makes it safer to use with no need to manually break up clumps with tools
- Less waste - hydroscopic chemicals that normally clump and often are discarded
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)