PHR8900
6-Hydroxymelatonin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
6-Hydroxymelatonin, 3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
melatonin
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
chave InChI
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)