1380116
USP
Melatonin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
O-Methylserotonin, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxytryptamine, Mexamine
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
melatonin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
chave InChI
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Melatonin
- Melatonin Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3