PHR2241
Melatonin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Methoxytryptamine, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole, 5-MOT, 5-Methoxyindole-3-ethanamine, Deacetylmelatonin, NSC 56422
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1380116
família API
melatonin
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
121-123 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
chave InChI
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Carboline disaccharide domain of shishijimicin A
- Melatonin analogs for the reduction of intraocular pressure
- 5-HT4 receptor ligands
- inhibitors of sortase A and isocitrate lyase
- Therapeutic agents for treatment of ischemia/reperfusion (I/R) injury
- Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitors
- Agents for the treatment of human papillomavirus infection
- Manzamine analogues for the control of neuroinflammation and cerebral infections
- Inhibitors of pro-inflammatory cytokines
- Tacrine-melatonin hybrids as multifunctional agents for alzheimer′s disease
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)