PHR3591
Bicarbonato de sódio
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Monosodium hydrogen carbonate, Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1613655
embalagem
pkg of 3G
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)