PHR3349
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612594
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 0.5 mL
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)