PHR3258
Tripelennamine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Tripelennamine hydrochloride, 2-(Benzyl[2-dimethylaminoethyl]amino)pyridine, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Pyribenzamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1695004
família API
tripelennamine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)