Documentos Principais
SML3730
Sigma-Aldrich
Testosterone enanthate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androstene-17β-ol-3-one enanthate, Heptanoic acid ester with testosterone, Testosterone heptanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H40O3
Número CAS:
Peso molecular:
400.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule III
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Testosterone enanthate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone enanthate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism in men, delayed puberty in boys, and breast cancer in women.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)