PHR3084
Pimobendan
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Pimobendan, 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1569315
família API
pimobendan
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C1=CC=C(NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N3)C3=C1)=NN4)CC4=O
InChI
1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
chave InChI
GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)