BP1247
Pimobendan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
família API
pimobendan
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(C1=CC=C(NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N3)C3=C1)=NN4)CC4=O
InChI
1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
chave InChI
GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)