AR2017
Corn Gluten (C, H, N, S)
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
fabricante/nome comercial
Alpha Resources
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)