PHR1912
Benazepril hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Benazepril hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001025
traceable to USP 1048619
família API
benazepril
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
chave InChI
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.