PHR2874
Isoflurane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
família API
isoflurane
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1.2 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
chave InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)