1349025
USP
Isoflurane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COC(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
chave InChI
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)