1349003
USP
Isoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
chave InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3