PHR2536
Olanzapine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001392
traceable to USP 1478312
família API
olanzapine
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
chave InChI
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)