1478334
USP
Olanzapine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Olanzapine N-oxide, 2-Methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4′-N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
olanzapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3CC[N](=O)(CC3)C
InChI
1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
chave InChI
LJVNYCDXBXGQIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solutions for assay, and impurity analysis by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Olanzapine Orally Disintegrating Tablets
- Olanzapine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)