PHR2061
Amiloride Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000020
traceable to USP 1019712
embalagem
pkg of 50 mg
pf
211-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
chave InChI
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)