PHR1764
Colchicina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(S)-N-(5,6,7,9-tetraidro-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxobenzo[a]heptalen-7-il)acetamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 1150
traceable to Ph. Eur. C2580000
traceable to USP 1146006
família API
colchicine, thiocolchicoside
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 400 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
150-160 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
chave InChI
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Colchicine is a drug used for the treatment of gout and certain rheumatic and nonrheumatic conditions. It is the major alkaloid in the plant Colchicum autumnale (meadow saffron).
Aplicação
Colchicine may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of colchicine in human plasma at therapeutic concentrations by liquid chromatography–tandem mass spectrometry method.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)